Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Apoptosis siRNA Library
Artikelnummer. 15641862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15641862 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15641862 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30095
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The Silencer™ Select Human Apoptosis siRNA Library provides investigators with a focused siRNA screening platform targeting apoptosis genes and enabling a detailed analysis of the apoptotic signaling pathway.
Die Silencer™ Select siRNA-Bibliothek für humane Apoptose bietet Wissenschaftlern eine zielgerichtete siRNA-Screening-Plattform, die auf Apoptose-Gene abzielt und eine detaillierte Analyse des apoptotischen Signalwegs ermöglicht. Die Silencer Select siRNA-Bibliothek für Human-Apoptose enthält 2.772 hochwirksame und chemisch modifizierte Ambion™ Silencer Select siRNAs, die auf 924 Apoptose-Gene abzielen. Diese Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO) Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Die Silencer Select siRNAs wurden unter Verwendung der führenden Thermo Fisher Scientific Algorithmen entwickelt. Zusammen mit unseren neuartigen chemischen Modifikationen an gesperrten Nukleinsäuren (LNA) trägt dies dazu bei, die Wirksamkeit, Spezifität und Potenz zu maximieren, die für das zuverlässige RNAi-Screening in Apoptose-Untersuchungen erforderlich sind.
• Überragende Wirksamkeit—Verringern Sie Off-Target-Effekte um bis zu 90 % durch neueste Designalgorithmen und chemische Modifikationen der LNA
• Höchste Effizienz—Führen Sie Knockdown-Studien mit 100-mal potenteren siRNAs durch als derzeit verfügbare siRNAs
• Zuverlässig—Erzielen Sie schnellere Entdeckungen durch Konsistenz von Gen-Knockdown und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
• Praktisch—Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem Array-Format
• Anpassbar—Wählen Sie die beste Option für die Anforderungen an Ihren Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Warum die Silencer Select humane Apoptose-siRNA-Bibliothek verwenden?
Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Genzielen sind Silencer Select siRNAs mit neuesten Design-Algorithmen, proprietären chemischen Modifikationen und hochwertiger Synthese optimiert, um die gewünschten RNAi-Ergebnisse zu gewährleisten (weitere Informationen). Die Silencer Select siRNA-Bibiliothek für Human-Apoptose enthält unsere vorkonfigurierten und, sofern verfügbar, validierten siRNAs, die mit höchster Wirksamkeit und Spezifität erzeugt wurden, sodass Sie sich auf die höchste Datenqualität konzentrieren können, die durch die beste Branchengarantie gestützt wird (Weitere Informationen über die Garantie).
SilencerSelect siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, hochwirksame siRNAs zu verwenden, um die Entdeckung mit noch weniger Aufwand zu maximieren.
Ambion Silencer Select siRNAs sind mit der höchsten Potenz der verfügbaren siRNAs konzipiert, was zu 100-fach stärkeren siRNAs führt und den Genabbau bei niedrigsten Konzentrationen ermöglicht (siehe Abbildung unten). Die hochwirksamen Silencer Select siRNAs ermöglichen es Ihnen, noch niedrigere Konzentrationen von siRNAs zu verwenden, was hilft, Off-Target-Effekte zu minimieren, falsch-negative Daten zu reduzieren und die Ausgabe der siRNA-Bibliothek für zusätzliche Screens und Datenvalidierung zu maximieren. Die Silencer Select humane Apoptose-siRNA-Bibliothek enthält 0,25 nmol jeder hochwirksamen siRNA, ausreichend für mindestens 500 Transfektionen (bei 5 nM siRNA, 100 µl Transfektionsvolumen).
Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen an den Arbeitsablauf
Thermo Fisher Scientific bietet eine umfassende Liste vordefinierter oder benutzerdefinierter siRNA-Bibliotheken für Human-, Maus- oder Rattengene an mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA oder größeren Größe. Für eine umfassende Genliste, weitere Informationen oder eine Besprechung Ihrer Forschungsarbeit mit einem unserer technischen Experten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie uns eine E-Mail an RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2772 siRNAs insgesamt, die auf 924 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (33 Platten) plattiert sind
Inhalt und Lagerung 2772 Gesamt-siRNAs für 924 Gene, die auf 96-Well-Platten (33 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
Format 96-Well-Platte
RNAi Type siRNA
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Produktlinie Silencer™Select
Produkttyp siRNA-Bibliothek
Reinheit Standard
Menge 1 Set
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis