Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Kinase siRNA Library V4
Artikelnummer. 10340495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10340495 1 Set 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10340495 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4397918
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ Select Humane Kinase-siRNA-Bibliothek V4
Zum ersten Mal können Sie die Vorteile von Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs in einem praktischen, vorplattierten Bibliotheksformat nutzen. Diese siRNA-Sammlungen ermöglichen die Analyse von Phänotypen mit mittlerem und hohem Durchsatz, die durch die Hemmung großer Zielmengen aus bestimmten Funktionsklassen entstehen.
  • Gebrauchsfertige Kollektionen von Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs für beliebte menschliche Genklassen
  • Drei individuelle siRNAs pro Ziel in einem praktischen 96-Well Format
  • Entwickelt mit einem neuen Algorithmus, der einen besseren, konsistenteren Knockdown liefert
  • Neuartige chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Bis zu 100 Mal potenter als derzeit verfügbare siRNAs
  • Nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
    Was sind Silencer™ Select siRNAs?
    Silencer™ Select siRNAs stellen unsere nächste Generation von Invitrogen™ siRNAs dar. Diese siRNAs enthalten aktuelle Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und chemische Modifikationen und stellen daher siRNAs mit beispielloser Effizienz, Wirksamkeit und Spezifität dar. Bei siRNA-Screening-Anwendungen werden weniger falsch negative Ergebnisse aufgrund schlechten Silencings und weniger falsch positive Ergebnisse aufgrund nicht zielgerichteter Effekte ausgegeben. Mit anderen Worten: Mit Silencer™ Select siRNAs erhalten Sie sauberere, konsistentere Daten aus Ihrem primären Screening, sodass Sie weniger Zeit und Ressourcen aufwenden müssen, um echte, validierte Ziele zu finden. Die Folge sind weniger fehlgeschlagene Experimente durch schlechtes Gen-Silencing und saubere und einheitlichere phänotypische Daten.
    Humangenom-siRNA-Bibliothek
    (Bestehend aus den Artikelnummern: 4397922 + 4397924 + 4397924)
    In zunehmendem Maße führen Forscher Genomskalenermittlungen der Genfunktion durch. Die Silencer™ Select Humangenom-siRNA-Bibliothek V4 ist hierfür ideal. Für jedes der 21,584 menschlichen Ziele stehen drei einzigartige, nicht überlappende siRNAs zur Verfügung. Die siRNAs, die auf den “Druggable-Teil” dieser Bibliothek abzielen, sind nach Genfunktionalklassen geordnet, um das einfache Screening wichtiger Genuntergruppen wie Kinase, Phosphatase, GPCR usw. zu ermöglichen. Diese siRNA-Bibliothek wird in 384-Well-Mikrotiterplatten geliefert.
    Human Druggable Genome- und Human Extended Druggable Genome-siRNA-Bibliotheken
    Da siRNAs auf die therapeutisch relevantesten menschlichen Gene abzielen und praktisch nach Zielgenklasse geordnet sind, sind die Silencer™ Select Human Druggable Genome-siRNA-Bibliothek V4 und Silencer™ Select Human Extended Druggable Genome-siRNA-Bibliothek V4 eine beliebte Wahl vieler Forscher. Das Druggable Genome-Set zielt auf 9031 Gene ab, während das erweiterte Druggable Genome auf diese Gene und das Erweiterungsset für insgesamt 10414 Gene abzielt, einschließlich Transkriptionsfaktoren. Bitte kontaktieren Sie uns für eine vollständige Liste der Ziele. Diese Bibliotheken sind sowohl in 96- auch in 384-Well-Mikrotiterplatten erhältlich.
    Humane Kinase-siRNA-Bibliothek
    Aufgrund ihrer Bedeutung für die Zellsignalweiterleitung und vieler biologische Wege sind Kinasen wichtige Arzneimittelziele und Gegenstand intensiver Forschung. Die Silencer™ Select Humane Kinase-siRNA-Bibliothek V4 zielt mit drei individuellen Silencer™ Select siRNAs pro Gen auf 710 menschliche Kinasen ab. Diese siRNA-Bibliothek ermöglicht systematische, aber kostengünstige RNAi-Studien dieser wichtigen Zellregulatoren. Validierte siRNAs sind enthalten, sofern verfügbar. Die Silencer™ Select Humane Kinase-siRNA-Bibliothek V4 ist in 96-Well-Mikrotiterplatten erhältlich.
    Humane Phosphatase-siRNA-Bibliothek
    Neben Kinasen sind Phosphatasen wichtige Regulatoren für biologische Wege und Zellsignalkaskaden. Die Silencer™ Select Humane Phosphatase-siRNA-Bibliothek V4 zielt mit drei individuellen siRNAs pro Gen auf 298 menschliche Phosphatasen ab, und wird in 96-Well-Mikrotiterplatten geliefert. Diese Bibliothek ist die ideale Ergänzung zur Silencer™ Select Kinase-siRNA-Bibliothek V4, die detailliertere Untersuchungen biologischer Wege ermöglicht.
    Humane GPCR-siRNA-Bibliothek
    G-Protein-gekoppelte Rezeptoren oder GPCRs sind Schlüsselkomponenten vieler Signaltransduktionswege und stellen auch eine wichtige Klasse von Druggable-Genen dar. Die Silencer™ Select Humane GPCR-siRNA-Bibliothek V4 richtet sich mit drei individuellen Silencer™ Select siRNAs pro Ziel an 379 nicht-olfaktorische menschliche GPCRs, und wird in 96-Well-Mikrotiterplatten geliefert.
    Humane Protease-, nukleäre Hormonrezeptoren- und Ionenkanal-siRNA-Bibliotheken
    Fokussierte siRNA-Sets für menschliche Proteasen, Ionenkanäle und nukleäre Hormonrezeptoren bieten ein kostengünstiges Mittel zur Untersuchung dieser wichtigen Regulatoren der zellulären Funktion. Diese siRNA-Bibliotheken werden jeweils in 96-Well-Mikrotiterplatten geliefert. Die Silencer™ Select Humane Protease-siRNA-Bibliothek V4 enthält 3 siRNAs pro Ziel für 494 menschliche Proteasen. Die Silencer™ Select Humane nukleäre Hormonrezeptor-siRNA-Bibliothek V4 enthält 3 siRNAs pro Ziel für 47 nukleäre Hormonrezeptoren. Die Silencer™ Select Humane Ionenkanal-siRNA-Bibliothek V4 enthält 3 siRNAs pro Ziel für 338 menschliche Ionenkanäle.
    Individuelle siRNAs für höhere Zuverlässigkeit der Daten
    Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken verfügen über drei individuelle siRNAs pro Ziel. Das Screening mit drei siRNAs pro Gen verringert sowohl die falsch positive als auch die falsch negative Ergebnisse erheblich, was höheres Vertrauen in die RNAi-Screening-Daten ermöglicht, das Risiko des Fehlens wichtiger Gene verringert und die Zeit, die für die Untersuchung von falsch positiven Treffern im Screening benötigt wird, reduziert.
    Diese Bibliotheken enthalten 0.25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 500 Transfektionen (bei 5 nM siRNA, 100 μl Transfektionsvolumen). Die siRNAs werden getrocknet in den Wells von 96-Well-Mikrotiterplatten geliefert. Eine Reihe jeder 96-Well-Mikrotiterplatte wird leer gelassen, um das Hinzufügen von Kontrollen zum Verwendungszeitpunkt zu ermöglichen. Die Bibliotheken werden mit vollständigen siRNA-Sequenzinformationen sowie dem Exon-gerichteten und jedem Zielgen zugeordneten Symbol, dem vollständigen Namen, den Aliasen, der RefSeq-Nummer und der Entrez Gene-ID sowie den Ergebnissen aller Validierungsexperimente geliefert, die mit den enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden.
    Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken zu diesen oder einer anderen Liste menschlicher Gene können auch mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA bereitgestellt werden. Bei diesen größeren Formaten ist eine individuelle Formatierung möglich. Wenn Sie eine Genliste oder andere Informationen wünschen oder Ihre Forschung mit einem unserer technischen Experten besprechen möchten, wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie eine E-Mail an libraries@Invitrogen.com.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Enthält 2.127 einzigartige siRNAs (0,25 nmol), die auf jedes der 709 humanen Kinase-Gene abzielen. Insgesamt (27) 96-Well-Platten: (24) Platten mit je 88 siRNAs. (3) Platten mit je 6 siRNAs. Informationen zu Anmerkungen und siRNA-Details finden Sie auf der beiliegenden CD. Bei oder unter –20 °C in einem nicht frostfreien Gefrierschrank aufbewahren.
    Format 96-Well-Platte
    RNAi Type siRNA
    Spezies Human
    Produktlinie Silencer, Silencer Select, Ambion
    Produkttyp siRNA-Bibliothek
    Menge 1 Set
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Target Kinasen