Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Long Non-coding RNA (lncRNA) siRNA Library
Artikelnummer. 15662426
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
384-Well-Platte
96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format unitSize
15662426 96-Well-Platte 1 Stück
15672426 384-Well-Platte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15662426 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30148
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Silencer™ Select siRNA-Bibliothek für humane, lange nicht-kodierende RNA-(lncRNA) enthält 15.081 Ambion™ Silencer Select siRNAs, die 5.027 lncRNAs, wie in GENCODE v22 identifiziert, anvisieren.
  • Lange nicht-kodierende RNAs (lncRNAs) haben in den letzten Jahren Aufmerksamkeit erregt, da sie an genomischer Regulierung, zelluläre Funktionen zur allgemeinen Ordnung und Sauberkeit,Entwicklungsprozesse und Krankheiten beteiligt waren. Die Silencer™ Select humane lange nicht-kodierende RNA-(lncRNA)-siRNA-Bibliothek enthält 15.081 Ambion™ Silencer Select siRNAs, die 5.027 lncRNAs, wie in GENCODE v22 identifiziert, anvisieren.
  • Die Silencer Select humane lange nicht-kodierende RNA-(lncRNA)-siRNA-Bibliothek wurde für gezielte Transkripte entwickelt, die auf das gesamte Genom ausgerichtet sind, wodurch die Vorhersage und Abdeckung über alternativ gespleißte Transkripte maximiert wird. Silencer Select siRNAs wurden mit führenden Design-Algorithmen von Thermo Fisher Scientific und chemischen Modifikationen an gesperrten Nukleinsäuren (LNA) entwickelt, um Wirksamkeit, Spezifität und Potenz zu gewährleisten. Dies wiederum bietet eine leistungsstarke Plattform für die Erstellung präziser und konsistenter Phänotypdaten von RNAi-Screens bei der Entdeckung und Aufklärung von lncRNAs.
  • Überlegene Wirksamkeit: Reduzieren der Off-Target-Effekte um bis zu 90 % durch modernste Design-Algorithmen und chemische Modifikationen der LNA
  • Höchste Effizienz: Durchführen von Knockdown-Studien mit 100-fach stärkeren siRNAs im Vergleich zu derzeit verfügbaren siRNAs
  • Zuverlässig: Erzielen schnellerer Entdeckungen durch Konsistenz des Gen-Knockdowns und Zuverlässigkeit der phänotypischen Ergebnisse
  • Praktisch: Reduzieren der Datendevolution und beschleunigen der Zielvalidierung mit unserem 96- und 384-Well-Format
  •  Anpassbar: Auswahl der besten verfügbare Option, um Ihren Anforderungen an den Arbeitsablauf gerecht zu werden, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
  • Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets sind Silencer Select siRNAs mit neuesten Design-Algorithmen, firmeneigenen chemischen Modifikationen und hochwertiger Synthese optimiert, um die gewünschten RNAi-Ergebnisse zu gewährleisten
  • Die Silencer Select humane lange nicht-kodierende RNA-(lncRNA)-siRNA-Bibliothek enthält unsere vorkonfigurierten und, wenn verfügbar, validierten siRNAs, die mit maximaler Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können, die durch die beste Branchengarantie gestützt wird
  • Ambion Silencer Select siRNAs sind mit der höchsten Potenz der verfügbaren siRNAs konzipiert, was zu 100-fach stärkeren siRNAs führt und den Gen-Knockdown bei niedrigsten Konzentrationen ermöglicht (siehe Abbildung unten). Mit den hochwirksamen Silencer Select siRNAs können Sie noch niedrigere Konzentrationen von siRNAs verwenden, was zur Minimierung von Off-Target-Effekten beiträgt, falsche-negative Daten reduziert und die Ausgabe der siRNA-Bibliothek für zusätzliche Screenings und Datenvalidierung maximiert. Die Silencer Select humane lange nicht-kodierende RNA-(lncRNA)-siRNA-Bibliothek enthält 0,25 nmol jeder hochpotenten siRNA, ausreichend für mindestens 500 Transfektionen (bei 5 nM siRNA, 100 µl Transfektionsvolumen)
  • Thermo Fisher Scientific bietet eine umfassende Liste vordefinierter oder benutzerdefinierter siRNA-Bibliotheken für Menschen-, Maus- oder Rattengene mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA oder größere Größen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15081 Gesamt-siRNAs für 5027 lncRNA-Transkripte, die auf 96-Well-Platten (174 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern.
Format 96-Well-Platte
RNAi Type siRNA
Spezies Human
Probentyp RNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Produktlinie Silencer™Select
Produkttyp siRNA-Bibliothek
Reinheit Standard
Menge 1 Set
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis