Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Tumor Suppressor siRNA Library
Artikelnummer. 15681872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15681872 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15681872 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30146
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Mutations that cause a loss or reduction in gene function can result in the progression to cancer, usually in combination with other genetic changes. Tumor suppressor genes, or anti-oncogenes, can protect cells on the path to becoming cancerous.
Mutations that cause a loss or reduction in gene function can result in the progression to cancer, usually in combination with other genetic changes. Tumor suppressor genes, or anti-oncogenes, can protect cells on the path to becoming cancerous. The Silencer™ Select Human Tumor Suppressor siRNA Library contains 2,235 Ambion™ Silencer Select siRNAs targeting 745 tumor suppressor genes. This library of highly potent, chemically-modified siRNAs was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) as well as the Tumor Suppressor Gene Database (TSGene). Silencer Select siRNAs are designed with Thermo Fisher Scientific's leading design algorithms and locked nucleic acid (LNA) modifications to help ensure efficacy, specificity and potency and provide accurate and consistent phenotype data for RNAi screening against tumor suppressor genes.
Mutationen, die einen Verlust oder eine Reduktion der Genfunktion verursachen, können zu einer Progression zum Krebs führen, meist in Kombination mit anderen genetischen Veränderungen. Tumorsuppressorgene oder Anti-Onkogene können Zellen auf dem Weg zu einer Krebsart schützen. Die Silencer™ Select siRNA-Bibliothek für Suppressoren von menschlichen Tumoren enthält 2.235 Ambion™ Silencer siRNAs, die 745 Gene ansprechen. Diese Bibliothek mit hochpotenten, chemisch modifizierten siRNAs wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO) Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) sowie die Tumorsuppressor-Gen-Datenbank (TSGene). Die Silencer Select siRNAs wurden mit den führenden Thermo Fisher Scientific Design-Algorithmen und chemischen Modifikationen an gesperrten Nukleinsäuren (LNA) entwickelt, um so die maximale Wirksamkeit, Spezifität und Potenz sicherzustellen, die für das RNAi-Screening gegen Tumorsuppressorgene erforderlich sind.
• Überragende Wirksamkeit—Verringern Sie Off-Target-Effekte um bis zu 90 % durch neueste Designalgorithmen und chemische Modifikationen der LNA
• Höchste Effizienz—Führen Sie Knockdown-Studien mit 100-mal potenteren siRNAs durch als derzeit verfügbare siRNAs
• Zuverlässig—Erzielen Sie schnellere Entdeckungen durch Konsistenz von Gen-Knockdown und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
• Praktisch—Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem Array-Format
• Anpassbar—Wählen Sie die beste Option für die Anforderungen an Ihren Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Warum die Silencer Select humane Tumorsuppressor-siRNA-Bibliothek verwenden?
Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Genzielen sind Silencer Select siRNAs mit neuesten Design-Algorithmen, proprietären chemischen Modifikationen und hochwertiger Synthese optimiert, um die gewünschten RNAi-Ergebnisse zu gewährleisten (weitere Informationen). Die Silencer Select humane Tumorsuppressor-siRNA-Bibliothek enthält unsere vorkonfigurierten und, wenn verfügbar, validierten siRNAs, die mit maximaler Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können, die durch die beste Branchengarantie gestützt wird (Weitere Informationen über die Garantie).
Silencer Select siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, hochwirksame siRNAs zu verwenden, um die Entdeckung mit noch weniger Aufwand zu maximieren.
Ambion Silencer Select siRNAs sind mit der höchsten Potenz der verfügbaren siRNAs konzipiert, was zu 100-fach stärkeren siRNAs führt und den Genabbau bei niedrigsten Konzentrationen ermöglicht (siehe Abbildung unten). Mit den hochwirksamen Silencer Select siRNAs können Sie noch niedrigere Konzentrationen von siRNAs verwenden, was zur Minimierung von Off-Target-Effekten beiträgt, falsche-negative Daten reduziert und die Ausgabe der siRNA-Bibliothek für zusätzliche Screens und Datenvalidierung maximiert. Die Silencer Select humane Tumorsuppressor-siRNA-Bibliothek enthält 0,25 nmol jeder hochwirksamen siRNA, ausreichend für mindestens 500 Transfektionen (bei 5 nM siRNA, 100 µl Transfektionsvolumen).
Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen an den Arbeitsablauf
Thermo Fisher Scientific bietet eine umfassende Liste vordefinierter oder benutzerdefinierter siRNA-Bibliotheken für Human-, Maus- oder Rattengene an mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA oder größeren Größe. Für eine umfassende Genliste, weitere Informationen oder eine Besprechung Ihrer Forschungsarbeit mit einem unserer technischen Experten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie uns eine E-Mail an RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2235 siRNAs insgesamt, die auf 794 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (27 Platten) plattiert sind
Inhalt und Lagerung 2235 Gesamt-siRNAs für 745 Gene, die auf 96-Well-Platten (27 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
Format 96-Well-Platte
RNAi Type siRNA
Spezies Human
Probentyp RNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Produktlinie Silencer™Select
Produkttyp siRNA-Bibliothek
Reinheit Standard
Menge 1 Set
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis