Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Transfektionskit II
Artikelnummer. 10461298
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10461298 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10461298 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1631
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
This Ambion™ kit is for the optimization of transfection protocols for specific cell types.
Dieses Ambion-Kit™ dient zur Optimierung von Transfektionsprotokollen für bestimmte Zellarten. Es enthält je 0,4 ml der beiden Transfektionsmittel SIPORT™ Amin und SIPORT™ NeoFX™ sowie Kontroll-siRNAs.
• Breites Zelllinienkompatibilitätskit enthält siPORT™ Amin und siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel
• Schnelleres Protokolloptimierungskit enthält gebrauchsfertige GAPDH und negative siRNA-Kontrollen Die Wahl des Transfektionsmittels ist für Gen-Silencing-Experimente von entscheidender Bedeutung. Jedes Transfektionsmittel hat bei Verwendung mit verschiedenen Zellarten eine unterschiedliche Abgabeeffizienz, und die gesamte Transfektionseffizienz sowie der Grad des Gen-Silencing hängen von der Art des Transfektionsmittels/siRNA-Komplexes ab. Ganz gleich, ob Sie neu in der RNAi-Forschung sind oder Ihre Experimente um verschiedene Zelllinien erweitern möchten, das Silencer™ siRNA Transfection II Kit ermöglicht Ihnen die Optimierung Ihrer Transfektionsprotokolle für bestimmte Zellarten. Das Silencer™ siRNA Transfection II Kit enthält das Transfektionsmittel SIPORT™ Amin (eine Polyamin-Mischung) sowie das neue Transfektionsmittel SIPORT™ NeoFX™ (eine Mischung aus kationischen und neutralen Lipiden). Diese Reagenzien unterstützen effiziente, reproduzierbare siRNA-Transfektionen in verschiedenen Zellarten. Darüber hinaus lassen sich beide zur Transfektion von Zellen während der Subkultivierung nutzen, was einen ganzen Tag wertvolle Zeit spart - ohne erhöhte Zytotoxizität. Dieses Kit enthält neben einer Auswahl an Transfektionsmitteln auch gut charakterisierte synthetische GAPDH siRNA, die zur Optimierung der Transfektionsbedingungen eingesetzt werden kann. Die Ergebnisse lassen sich auch auf Proteinebene mit GAPDH-spezifischen Antikörpern verifizieren. Eine chiffrierte Negativkontroll-siRNA wird ebenfalls bereitgestellt, um die Spezifität der interessierenden siRNA zu bestätigen und das Fehlen unspezifischer, toxischer Effekte zu demonstrieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel und siPORT™ Amin Transfektionsmittel sollten bei 4 °C gelagert werden GAPDH siRNA und Negativkontroll-siRNA sollten bei –20 °C gelagert werden.
Regelungsart Negativkontrolle, Positivkontrolle
Beschreibung Silencer™ siRNA Transfection II Kit, synthetische siRNA, miRNA (spezifisch) Probentyp, Gen-Knockdown Positivkontrolle, Negativkontrolle, lipidbasierte Transfektion, für Transfektion verwendet
Zelltyp Säugetiere
Format Kit
Probentyp Synthetische siRNA, miRNA
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) siRNA-Transfektion
Enthält siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel und siPORT™ Amin-Transfektionsmittel sollten bei 4 °C gelagert werden. GAPDH siRNA und Negativkontroll-siRNA sollten bei –20 °C gelagert werden
Produktlinie Silencer, Ambion
Produkttyp siRNA Optimierungskit für die Transfektion
Menge 1 ml
RNAi-Typ siRNA