Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Artikelnummer. 11879602 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
10x Taq-Puffer mit (NH4) 2SO4
10x Taq-Puffer mit (NH4) 2SO4 und 20 mM MgCl2
10x Taq-Puffer mit KCl
10x Taq-Puffer mit KCl und 15 mM MgCl2
10x Taq-Puffer ohne Reinigungsmittel
Packungsgröße:
4 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemischer Name oder Material Packungsgröße
11879602 10x Taq-Puffer mit KCl und 15 mM MgCl2 4 Stück
11859622 10x Taq-Puffer ohne Reinigungsmittel -
11819622 10x Taq-Puffer mit KCl 4 Stück
11899612 10x Taq-Puffer mit (NH4) 2SO4 -
11809622 10x Taq-Puffer mit (NH4) 2SO4 und 20 mM MgCl2 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11879602 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B16
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Thermo Scientific 10x Taq Puffer sind gebrauchsfertige Puffer für die PCR mit Taq DNA-Polymerasen (sowohl rekombinant als auch nativ) Erhältlich in verschiedenen Zusammensetzungen und auch ohne Reinigungsmittel.
10x Taq Puffer mit KCl und 15 mM MgCl2 (B16) enthält:
• 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 bei 25 °C)
• 500 mM KCl
• 15 mM MgCl2
• Reinigungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10x Taq-Puffer mit KCl und 15 mM MgCl2
Konzentration 10X
Physikalische Form Flüssig
Menge 4 x 1.25 mL
Enthält Enthält:
•4 x 1,25 ml 10x Taq Puffer mit KCl und 15 mM MgCl2)
Bei -20°C lagern