Learn More
Brady™ i3300 Industrie-Etikettendrucker
Artikelnummer. 30242813 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
Ethernet, USB, USB 2.0
Ethernet, USB, USB 2.0, WLAN
Alternate Part Number:
i3300-C-EU-BWS
i3300-C-EU-W-BWS
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Alternate Part Number Packungsgröße
30242813 Ethernet, USB, USB 2.0 i3300-C-EU-BWS 1 Set
30242816 Ethernet, USB, USB 2.0, WLAN i3300-C-EU-W-BWS 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30242813 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 €
    1395.00 € / 1 Sets
    Sparen 180.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BradyPrinter i3300 Industrie-Etikettendrucker mit Etiketten und Farbbändern zum Einrasten, keine Kalibrierung erforderlich und keine verschwendeten leeren Etiketten.
  • Der industrielle Etikettendrucker mit mittlerem Druckvolumen ist ideal für die Kennzeichnung in Ihrer gesamten Anlage, von Kabeln und Schalttafeln bis hin zu Sicherheits- und Anlagenetiketten.
  • Die intelligente Drucktechnologie ermöglicht es dem Drucker, bereits auf dem ersten Etikett zu drucken, selbst auf Etikettenhüllen und kleinen Etiketten.
  • Blitzschnelle Umrüstungen: Die narrensicheren Etikettenrollen und Farbbänder lassen sich in 20 Sekunden einrasten.
  • Apropos Optionen: Dieser Drucker bedruckt mehr als 825 Teile und 70 Materialoptionen für eine einrichtungsweite Kennzeichnung.
  • Schiffe mit einer Lizenz für die Brady Arbeitsplatz-Suite Ihrer Wahl: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, die die einfache Erstellung einer breiten Palette von Etiketten und Schildern ermöglicht.
  • Die Einrichtung ist stressfrei: Kontaktieren Sie uns Brady Unser technisches Support-Team und wir vereinbaren einen kostenlosen telefonischen Einrichtungstermin.
  • Optional Wi-Fi Vernetzung, um Ihnen mehr Daten aus mehr Quellen zu liefern
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Blau, Grau
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 304.80 mm
Breite (metrisch) 228.60 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Höhe (metrisch) 241.30 mm
Abmessungen (L x B) 304.8 x 228.6 x 241.3 mm
Farbfunktion Einfarbig
Displaymaße 88.90 mm
Enthält Brady Workstation Suite
Sprachen Deutsch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Holländisch
Hauptspeicher 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modell i3300-C-EU-BWS
Druckgeschwindigkeit 101,60 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, Windows
Anschlusstypen Ethernet, USB, USB 2.0
Betriebssystem Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Gewicht (angloamerikanisch) 11.5 lb.
Gewicht (metrisch) 5.22 kg
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE, RoHS, RCM, EAC, KCC, BIS, BSMI, Taiwan RoHS, CCC, China RoHS
Gewährleistung 1 Jahr
Kennwerte der Stromversorgung Netzteil
Spannung 100/240 V
Keyboard Type Keine
Alternate Part Number i3300-C-EU-BWS
Steckertyp EU