Beschreibung
- Drucken Sie auf eine Vielzahl von Materialangeboten, um die Anforderungen von moderater bis leistungsfähiger Kennzeichnung zu erfüllen.
- Höhere Druckgeschwindigkeiten von 254 mm/s bedeuten, dass du bis zu 4000 Etiketten pro Tag drucken kannst.
- Für industrielle Umgebungen gebaut mit einem stabilen Aluminiumrahmen.
- Mit LCD-Bildschirm und Tastenfeld kann man einfach die Druckeinstellungen ändern.
- Geliefert mit Brady Arbeitsstationsdesign und Print-Essentials.
- Dieser i6100-Drucker wird in einer Pappschachtel geliefert und beinhaltet grundlegendes Design und Drucken von Brady Workstation, einen Schnellstartleitfaden und ein EU-Stromkabel.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker |
| Farbe | Blau, Grau |
| Displaytyp | LCD-Farb-Touchscreen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etiketten |
| Material | Kunststoff |
| Print Technology | Direkt thermisch, Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 490 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 10,591 in. |
| Breite (metrisch) | 269 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12,76 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?