Learn More
Brady™ i75 Series R4300 Ribbon for the i7500 Label Printer
Artikelnummer. p-200109825
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
60 mm
83 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30279148
Marke: Brady™ 176746
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.
  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R4300 Series Wax/Resin formulation offers strong smear and chemical resistance, and excellent barcode read rates when printed on the appropriate Brady™ label material
  • Recommended for printing on paper and films that have a matte or rough surface, such as B-427 Self-Laminating Vinyl, B-342 PermaSleeve markers and B-499 Nylon Cloth from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spezifikation
Produkttyp Printer Ribbon
Farbe Black
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Material Polyester
Print Technology Ink Jet
Länge (angloamerikanisch) 328.08 yd.
Breite (angloamerikanisch) 1.57 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 40 mm
Dicke (metrisch) 4.5 μm
Abmessungen (L x B) 40 mm x 300 m
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R4306