Learn More
Brady™ i75 Series R4500 Ribbon for the i7500 Label Printer
Artikelnummer. 30279195
Click to view available options
Alternate Part Number:
i75-R4500-BL
i75-R4500-RD
i75-R4502-SV
i75-R4507-BL
i75-R4507-RD
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30279195
Marke: Brady™ 176789
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.
  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R4500 Series Colored Wax/Resin formulation offers smear resistance and excellent barcode read rates when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for printing on paper and films that have a matte or rough surface, such as B-427 Self-Laminating Vinyl and B-499 Nylon Cloth from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spécification
Produkttyp Printer Ribbon
Farbe Red
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Material Polyester
Print Technology Ink Jet
Länge (angloamerikanisch) 328.08 yd.
Breite (angloamerikanisch) 2.36 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 60 mm
Dicke (metrisch) 4.5 μm
Abmessungen (L x B) 60 mm x 300 m
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R4500-RD
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis