Learn More
Brady™ i75 Series R6400 Ribbon for the i7500 Label Printer
Artikelnummer. 30279185
Click to view available options
Alternate Part Number:
i75-R6400
i75-R6402
i75-R6406
i75-R6407
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30279185
Marke: Brady™ 176766
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.
  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6400 Series High-Density Resin Formulation offers excellent solvent, scratch and heat resistance when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for use with materials designed to resist chemicals, such as B-492 Frozen Surface Polyester and B-481 Chemical-Resistant Polyester
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spezifikation
Produkttyp Printer Ribbon
Farbe Black
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Material Polyester
Print Technology Ink Jet
Länge (angloamerikanisch) 328.08 yd.
Breite (angloamerikanisch) 4.33 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 110 mm
Dicke (metrisch) 4.5 μm
Abmessungen (L x B) 110 mm x 300 m
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R6407