Learn More
Brady™ i75 Series R6700 Ribbon for the i7500 Label Printer
Artikelnummer. 30279189
Click to view available options
Alternate Part Number:
i75-R6700-WT
i75-R6702-WT
i75-R6707-WT
i75-R7962-110X300
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30279189
Marke: Brady™ 176772
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.
  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6700 Series White Wax/Resin formulation offers excellent chemical, scratch and smudge resistance when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for printing on dark-colored heat-shrinkable tubing materials, such as black B-342 and B-344 PermaSleeve™ wire markers from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spezifikation
Produkttyp Printer Ribbon
Farbe White
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Material Polyester
Print Technology Ink Jet
Länge (angloamerikanisch) 328.08 yd.
Breite (angloamerikanisch) 3.27 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 83 mm
Dicke (metrisch) 4.5 μm
Abmessungen (L x B) 83 mm x 300 m
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R6702-WT