Learn More
Brady™ i7500 Heavy Duty Guillotine Auto Cutter
Artikelnummer. 30279187
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
i7500
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
30279187 i7500 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 30279187
Marke: Brady™ 177724
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with the i7500 Industrial Label Printer - Standard model only.
  • For full cut through of printed materials
  • Cut-through location can be set to cut after print job, after every label row, after label set or to not cut at all
  • Installs easily wih four screws using included T-20 wrench that ships with all i7500 printer models
  • Includes metal cutter tray (#177732)
  • Cut results vary depending on material and length of cut label, test on intended material and application
  • Note: This accessory ships already installed on the i7500 Auto Cutter model
  • Auto Cutter accessories are not compatible with i7500 Peel models
Spezifikation
Produkttyp Cutter Tool
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Breite (metrisch) 273.05 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5.3 in.
Höhe (metrisch) 134.62 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 1.8 in.
Tiefe (metrisch) 45.72 mm
Abmessungen (L x B x H) 273.05 x 134.62 x 45.72 mm
Farbfunktion Black
Modell i7500-ACG-TRAY
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i7500-ACG-TRAY