Learn More
Brady™ i7500 Industrial Label Printer
Artikelnummer. 30279199
Change view
Click to view available options
Softwaretyp:
Brady Workstation Standard
Brady Workstation Suite
Enthält:
Autom. Schneider
Steckertyp:
EU
Vereinigtes Königreich
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Softwaretyp Enthält Steckertyp unitSize
30279199 Brady Workstation Suite Autom. Schneider Vereinigtes Königreich 1 Stück
30279200 Brady Workstation Standard - EU 1 Stück
30279179 Brady Workstation Suite - EU 1 Stück
30279211 Brady Workstation Standard Autom. Schneider EU 1 Stück
30279178 Brady Workstation Suite Autom. Schneider EU 1 Stück
30279157 Brady Workstation Standard - Vereinigtes Königreich 1 Stück
30279177 Brady Workstation Suite - Vereinigtes Königreich 1 Stück
30279188 Brady Workstation Standard Autom. Schneider Vereinigtes Königreich 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 30279199
Marke: Brady™ 323189
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
High-performance 76.2 mm core label printing the way you never thought possible.
  • No need to set print speed, heat, offsets, sensor mode or sensor location - i7500 does it automatically without wasteful trial-and-error print tests
  • No need to calibrate wasted blank labels - i7500 detects the part size and spacing, and prints on the very first label
  • i75-Series ribbons auto-center with the ink always facing the correct way; the i7500 will warn you if the ink type is a mismatch with the installed label material
  • Over 4,000 stock i75-Series label parts and ribbons in 80+ materials operate in full smart-mode functionality
  • Manual 76.2 mm core label rolls and 25.4 mm core ribbons will also function in full manual mode where the operator makes necessary adjustments for print settings, sensor adjustments, label calibration and correct ribbon pairing
  • Brady WorkStation software (included) auto-detects the installed part for driverless 1-click setup and label file creation; or use Windows driver if using non-Brady software
  • 300 dpi print resolution for day-to-day printing, or user can quickly field-exchange with optional 600 dpi printhead with no calibration or firmware update required
  • Standard configuration ships with a Tear Bar; optional Auto Cutter accessories can be easily user-installed with four fastening screws
Spezifikation
Produkttyp Printer
Farbe Blue, Gray
Displaytyp Color LCD Touchscreen
Material Plastic
Print Technology Direct Thermal, Thermal Transfer
Länge (angloamerikanisch) 20.9 in.
Breite (angloamerikanisch) 11.5 in.
Länge (metrisch) 530.86 mm
Breite (metrisch) 292.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 14.6 in.
Höhe (metrisch) 370.84 mm
Abmessungen (L x B x H) 292.1 x 370.84 x 530.86 mm
Farbfunktion Monocolour
Enthält Autom. Schneider
Hauptspeicher 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modell i7500-300-C-UK-BWS
Druckgeschwindigkeit 304.8 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation Suite
Anschlusstypen USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Gewicht (angloamerikanisch) 42.9 lb.
Gewicht (metrisch) 18.14 kg
Menge 1 Ea.
Gewährleistung 1 Year
Spannung 100/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number i7500-300-C-UK-BWS
Steckertyp Vereinigtes Königreich