Learn More
Brady™ i7500 Industrie-Etikettendrucker
Artikelnummer. 30279200
Ansicht ändern
Click to view available options
Softwaretyp:
Brady Workstation Standard
Brady Workstation Suite
Steckertyp:
EU
Vereinigtes Königreich
Packungsgröße:
1 Stück
Enthält:
Autom. Schneider
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Softwaretyp Steckertyp unitSize Enthält
30279200 Brady Workstation Standard EU 1 Stück -
30279179 Brady Workstation Suite EU 1 Stück -
30279211 Brady Workstation Standard EU 1 Stück Autom. Schneider
30279178 Brady Workstation Suite EU 1 Stück Autom. Schneider
30279157 Brady Workstation Standard Vereinigtes Königreich 1 Stück -
30279177 Brady Workstation Suite Vereinigtes Königreich 1 Stück -
30279188 Brady Workstation Standard Vereinigtes Königreich 1 Stück Autom. Schneider
30279199 Brady Workstation Suite Vereinigtes Königreich 1 Stück Autom. Schneider
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30279200 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177739
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochleistungs-Etikettendruck mit 76,2 mm Kern – so, wie Sie es nie für möglich gehalten hätten.
  • Sie müssen weder Druckgeschwindigkeit, Temperatur, Offset, Sensormodus noch Sensorposition einstellen – der i7500 erledigt das automatisch, ohne aufwändige, fehleranfällige Drucktests.
  • Das Kalibrieren von leeren Etiketten entfällt – der i7500 erkennt die Teilegröße und den Abstand und bedruckt das erste Etikett automatisch.
  • Die Farbbänder der i75-Serie zentrieren sich automatisch, sodass die Tinte immer richtig ausgerichtet ist; das i7500 warnt Sie, wenn der Tintentyp nicht mit dem installierten Etikettenmaterial übereinstimmt.
  • Über 4.000 Etikettenteile und Farbbänder der i75-Serie in mehr als 80 Materialien arbeiten im vollen Smart-Modus.
  • Manuelle Etikettenrollen mit 76,2 mm Kern und Farbbänder mit 25,4 mm Kern funktionieren auch im vollständig manuellen Modus, in dem der Bediener die notwendigen Anpassungen für Druckeinstellungen, Sensoreinstellungen, Etikettenkalibrierung und die korrekte Farbbandpaarung vornimmt.
  • Brady Die mitgelieferte WorkStation-Software erkennt das installierte Bauteil automatisch für eine treiberlose 1-Klick-Installation und die Erstellung der Etikettendatei; alternativ kann der Windows-Treiber verwendet werden, wenn keine Brady-Software verwendet wird.
  • Die Druckauflösung beträgt 300 dpi für den täglichen Gebrauch; alternativ kann der Benutzer den optionalen 600-dpi-Druckkopf schnell und einfach vor Ort austauschen – Kalibrierung oder Firmware-Update sind nicht erforderlich.
  • Die Standardkonfiguration beinhaltet eine Abreißleiste; optionales Zubehör für den automatischen Schneidemechanismus lässt sich einfach mit vier Befestigungsschrauben montieren.
Spezifikation
Produkttyp Drucker
Farbe Blau, Grau
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Material Kunststoff
Print Technology Direkt thermisch, Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 20,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 11,5 in.
Länge (metrisch) 530.86 mm
Breite (metrisch) 292.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 14,6 in.
Höhe (metrisch) 370.84 mm
Abmessungen (L x B x H) 292.1 x 370.84 x 530.86 mm
Farbfunktion Einfarbig
Hauptspeicher 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modell i7500-300-EU
Druckgeschwindigkeit 304,8 mm/Sek.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation Standard
Anschlusstypen USB, Ethernet, Wi-Fi Bluetooth
Gewicht (angloamerikanisch) 40 lb.
Gewicht (metrisch) 18.14 kg
Menge Je 1
Gewährleistung 1 Jahr
Spannung 100/240 V
Keyboard Type Keine
Alternate Part Number i7500-300-EU
Steckertyp EU