Learn More
Brady™ i7500 Print Roller
Artikelnummer. 30279164
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
50 mm
80 mm
114 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30279164
Marke: Brady™ 177736
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with the i7500 Industrial Label Printer.
  • Rubber roller material recommended for high print accuracy on small and large labels
  • Using a roller of similar width as the media reduces wrinkling and extends printhead life
  • Use narrowest roller that covers the media width, and use narrowest ribbon that covers both media and roller
  • Rollers are easily changed-out using the included T-20 wrench that ships with all i7500 printer models
  • Clean rollers often with IPA cleaning swabs (#PCK-6) and replace worn or rough rollers to prevent damage to the printhead and optimize print quality
Spezifikation
Produkttyp Alignment Roll
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Länge (metrisch) 50 mm
Breite (metrisch) 171.45 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.5 in.
Höhe (metrisch) 63.5 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 1.75 in.
Tiefe (metrisch) 44.45 mm
Abmessungen (L x B x H) 171.45 x 63.5 x 44.45 mm
Farbfunktion Green
Modell i7500-PR-Roll-50
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i7500-PR-Roll-50