Learn More
Brady™ i7500 Print Roller
Artikelnummer. 30279170
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
50 mm
80 mm
114 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
30279170 114 mm 1 Stück
30279191 25 mm 1 Stück
30279164 50 mm 1 Stück
30279133 80 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 30279170
Marke: Brady™ 177734
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with the i7500 Industrial Label Printer.
  • Rubber roller material recommended for high print accuracy on small and large labels
  • Using a roller of similar width as the media reduces wrinkling and extends printhead life
  • Use narrowest roller that covers the media width, and use narrowest ribbon that covers both media and roller
  • Rollers are easily changed-out using the included T-20 wrench that ships with all i7500 printer models
  • Clean rollers often with IPA cleaning swabs (#PCK-6) and replace worn or rough rollers to prevent damage to the printhead and optimize print quality
Spezifikation
Produkttyp Alignment Roll
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Länge (metrisch) 114 mm
Breite (metrisch) 171.45 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.5 in.
Höhe (metrisch) 63.5 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 1.75 in.
Tiefe (metrisch) 44.45 mm
Abmessungen (L x B x H) 171.45 x 63.5 x 44.45 mm
Farbfunktion Green
Modell i7500-PR-ROLL-114
Menge 1 Ea.