Learn More
Molecular Probes™ IAEDANS (1,5-IAEDANS, 5-((((2-Iodoacetyl)amino)ethyl)amino)Naphthalene-1-Sulfonic Acid)
Beschreibung
Die Fluoreszenz des Thiol-reaktiven IAEDANS ist sehr abhängig von der Umgebung. Seine Konjugate reagieren häufig auf die Ligandenbindung, indem sie spektrale Verschiebungen und Veränderungen der Fluoreszenzintensität durchlaufen, die durch den Grad der wässrigen Lösung bestimmt werden. Zu den Vorteilen dieses Reagenz gehören die hohe Wasserlöslichkeit über einem pH-Wert von 4 und eine relativ lange Fluoreszenzlebensdauer (10 bis 15 Nanosekunden), wodurch die Konjugate für Fluoreszenzpolarisations- und Rotationsstudien nützlich sind. Außerdem ist IAEDANS ein hervorragendes Reagenz für Fluoreszenz-Resonanzenergietransfermessungen (FRET), da es eine große Stokes-Verschiebung und eine Emission aufweist, die sich mit der Absorption von Fluorescein, Alexa Fluor™ 488, Oregon Green™ und BODIPY™ FL überlappt.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | IAEDANS |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Thiol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Alkylhalid, Iodacetamid |
| Marker oder Farbstoff | Naphthalin |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |