Learn More
IBA1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C6A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66827-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16819065
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The IBA1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IBA1. This antibody recognizes human antigen. The IBA1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
IBA1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Immunohistochemistry, Immunofluorescence
1C6A10
Unconjugated
150 μL
199
IgG2a