Learn More
IBA1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke:  Proteintech 81728-1-RR-100UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30237132
  • 439.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The IBA1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human IBA1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IBA1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, IF-Fro, FC (Intra), ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
IBA1
4D5
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat
17 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
1000 μg/mL
AIF-1; IBA1; IRT-1
Recombinant Protein
100 μL
199
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody