Learn More
Iberisch, TRC
Artikelnummer. 17954415
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17954415 5 mg 5 Milligramm
17953615 10 mg 10 Milligramm
17922815 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17954415 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI1249005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-44-2
Summenformel C5 H9 N O S2
Molekulargewicht (g/mol) 163.26
Synonym 1-Isothiocyanato-3-(methylsulfinyl)-propane, 3-Methylsulfinylpropyl Isothiocyanate, NSC 321801;
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-3-Methylsulfinylpropan
SMILES CS(=O)CCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iberin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NOS2/c1-9(7)4-2-3-6-5-8/h2-4H2,1H3
Formelmasse 163.0126