Learn More
Invitrogen™ iBind™ Cards
Artikelnummer. p-8394001
Click to view available options
Menge:
10 Karten
40 Karten
Packungsgröße:
10 Packungen
40 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15825171
Marke: Invitrogen™ SLF1010X4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Jede Packung enthält 10 Karten
Benötigt
iBind Western-Gerät
Zur Verwendung mit dem iBind Western-Gerät
Das automatisierte iBind Western-Gerät führt jeden Schritt im Western-Verarbeitungs-Ablauf aus, von der Blockierung über Waschvorgänge bis hin zur Antikörperinkubation. Die Lösungen werden durch Kapillarwirkung nacheinander aus den Wells des iBind Geräts an die iBind Card abgegeben und fließen dort in den Stapelbereich der Karte ab. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion.
  • Einzigartige, firmeneigene Glasfaser-Matrix ermöglicht einen optimalen und homogenen Fluss von Lösungen für die Immunodetektion
  • Lange Lebensdauer—iBind-Karten können 12 Monate bei Raumtemperatur aufbewahrt werden
  • Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion — Lösungen fließen zwischen iBind Card und Membran für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
  • Bietet Automatisierung und Einfachheit für das Western-Protokoll
  • Jede iBind Card kann mit einer Minimembran betrieben werden
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Fassungsvermögen 1 Mini-Blot pro Karte
Nachweisverfahren Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) iBind Western-Gerät
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie iBind
Durchsatz 1 Mini-Blot pro Karte
Typ Karte
Menge 40 Karten
Versandbedingung Raumtemperatur