Learn More
Invitrogen™ iBind™ Lösungssatz
Artikelnummer. 15150839
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Ausreichend für 10 Mini-Membranreaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
4 Sets
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15150839
Marke: Invitrogen™ SLF1020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das Kit enthält Lösung, die für 10 Mini-Membranreaktionen ausreicht
Benötigt
iBind Western-Gerät
Zur Verwendung mit dem iBind Western-Gerät
Das automatisierte iBind Western-Gerät führt jeden Schritt im Western-Verarbeitungs-Ablauf aus, von der Blockierung über Waschvorgänge bis hin zur Antikörperinkubation. Die iBind-Lösungen dienen als Blockierungs-, Wasch- und Verdünnungslösungen im iBind-Immunnachweisprozess und wurden für eine ideale Viskosität optimiert. Die Lösungen werden durch sequenziellen Seitenfluss (SLF) aus den Wells des iBind Geräts an die iBind Card abgegeben; dann fließen sie dort in den Stapelbereich der Karte ab. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion.
  • Optimierte Lösungen mit idealer Viskosität für Blockieren, Waschen und Antikörperverdünnung
  • Lange Haltbarkeit—Lagern Sie das iBind Lösungs-Kit für 12 Monate bei 4 °C
  • Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion — Lösungen fließen zwischen iBind Card und Membran für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
  • Bietet Automatisierung und Einfachheit für das Western-Protokoll
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 4 °C lagern.
Nachweisverfahren Kolorimetrisch, chromogen, chemolumineszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) iBind Western-Gerät
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie iBind
Typ Lösungskit
Anzahl Reaktionen 10 Mini-Membranreaktionen
Menge 1 Kit
Probentyp Protein
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.