Learn More
Invitrogen™ iBind™ Lösungssatz
Beskrivelse
Indeholder
Das Kit enthält Lösung, die für 40 Mini-Membranreaktionen ausreicht
Kræver
iBind Western-Gerät
Das automatisierte iBind Western-Gerät führt jeden Schritt im Western-Verarbeitungs-Ablauf aus, von der Blockierung über Waschvorgänge bis hin zur Antikörperinkubation. Die iBind-Lösungen dienen als Blockierungs-, Wasch- und Verdünnungslösungen im iBind-Immunnachweisprozess und wurden für eine ideale Viskosität optimiert. Die Lösungen werden durch sequenziellen Seitenfluss (SLF) aus den Wells des iBind Geräts an die iBind Card abgegeben; dann fließen sie dort in den Stapelbereich der Karte ab. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion.
- Optimierte Lösungen mit idealer Viskosität für Blockieren, Waschen und Antikörperverdünnung
- Lange Haltbarkeit—Lagern Sie das iBind Lösungs-Kit für 12 Monate bei 4 °C
- Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion — Lösungen fließen zwischen iBind Card und Membran für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
- Bietet Automatisierung und Einfachheit für das Western-Protokoll
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Inhalt und Lagerung | • ibind 5X Puffer (240 ml) • ibind 100X Additiv (8 x 1,5 ml) Bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, chromogen, chemolumineszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iBind Western-Gerät |
| Membrankompatibilität | Nitrozellulose, PVDF |
| Produktlinie | iBind |
| Durchsatz | 1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots pro Karte |
| Typ | Lösungskit |
| Enthält | iBind 5X Puffer (240 ml) iBind 100X Additiv (8 x 1,5 ml) |
| Anzahl Reaktionen | 10 Mini-Membranreaktionen |
| Vis mere |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.