Learn More
Ibidi ibiSeal
Artikelnummer. 17854784
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
Packungsgröße:
30 Stück
60 Stück
Breite (metrisch):
7,0 mm
8 mm
20,2 mm
21,8 mm
25,2 mm
71,0 mm
76,0 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize Breite (metrisch)
17854784 35 mm 60 Stück -
17864784 - - 7,0 mm
17884784 - - 8 mm
17844784 - 60 Stück 20,2 mm
17814784 - 60 Stück 21,8 mm
17834784 - - 25,2 mm
17804794 - 30 Stück 71,0 mm
17804784 - - 76,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17854784 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 10878
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ibiSeal is a self-adhesive cover film for sealing open wells and reservoirs.
  • A self-adhesive cover film for sealing open wells and reservoirs in cell culture and microscopy applications
  • Various Dimensions Available
  • sterilized
Spezifikation
Produkttyp Plastikfolie
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Menge 60