Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Electrode Replacement Kit
Artikelnummer. 15411144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15411144 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15411144 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. IB28001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.50 €
    46.62 € / 1 Sets
    Sparen 8.88 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Zwei elektrische Kontakte, zwei Schrauben und ein runder Stoßfänger für das iBlot 2 Geltransfergerät
Zur Verwendung mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 2 elektrische Kontakte, 2 Schrauben und 1 Stoßfänger aus Gummi. Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) iBlot 2
Gel Compatibility Bolt™ Bis-Tris Plus Gel, E-PAGE™ Gel, Novex™ Midi Gel, NuPAGE™ Gel, Novex™ Mini Gel
Membrankompatibilität Nitrozellulose, PVDF, Nylon
Transfermodus Trocken
Produktlinie iBlot
Typ Elektroden-Ersatz-Kit
Menge 1 Kit
Laufende Bemaßung Horizontal