Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transferstapel, PVDF, Mini
Artikelnummer. 17166458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Stapel
3 x 10 Stapel
Packungsgröße:
10 Stück
3 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17166458 3 x 10 Stapel 3 Stück
15286066 10 Stapel 10 Stück
15563267 3 x 10 Stapel 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17166458 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. IB24002X3
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbrauchsmaterialiensatz mit integrierten PVDF-Membranen für das Dry-Blotting von Proteinen
iBlot 2 Transfer Stacks are used to transfer proteins using the iBlot 2 Gel Transfer Device. They are consumable stacks with an integrated pre-activated PVDF transfer membrane for dry blotting of proteins. Each iBlot 2 Transfer Stack contains a copper-coated electrode and appropriate cathode and anode buffers in the gel matrix to allow fast, reliable transfer of proteins. This mini-size stack (8 x 8 cm) can be used with one mini-size gel.
PVDF membrane
The PVDF membrane (0.2-μm pore size, low fluorescence) in this stack has higher binding capacity than nitrocellulose. It is pre-activated and ready for use without any pretreatment with alcohols. The membrane is compatible with commonly used detection methods such as staining, immunodetection, fluorescence, and radiolabeling. The proteins bind to the membrane due to hydrophobic interactions. The protein-binding capacity is 240 μg/cm2.
Jeder Stapel verfügt über eine kupferbeschichtete Elektrode und geeignete Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen.
  • Längere Haltbarkeit
  • Reduzierte und kompakte Verpackung
  • Volle Kompatibilität mit iBlot 2-Gel-Transfergerät
Merkmale der PVDF-Membran
  • Porengröße 0,2 μm, geringe Fluoreszenz
  • Höhere Bindungskapazität als Nitrozellulose
  • Voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
  • Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
  • Bindung von Proteinen mittels hydrophober Interaktionen
  • Proteinbindungskapazität: 240μ/cm2
Größen von Transferstapeln
  • Die normale Größe (13 x 8,3cm) dieses Stapels wird für alle Novex Midi-Gele (oder andere Midi-Gel-Typen), zwei Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
  • Die Mini-Größe (8 x 8 cm) kann für alle Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) verwendet werden.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Menge 3 x 10 Stapel
Format Transferstapel
Material PVDF-Membran
Porengröße 0.2μ m
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Dimensions (LxW) Mini, 8 x 8 cm
Produktlinie iBlot
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.