Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulose
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17836681
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Stapel
3 x 10 Stapel
Packungsgröße:
10 Stück
30 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17836681 10 Stapel 10 Stück
18785395 3 x 10 Stapel 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17836681 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. IB33001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 €
    238.65 € / 10 Stück
    Sparen 18.35 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
iBlot 3 Transfer Stacks werden mit dem iBlot 3 Western Blot Transfer Device für den Transfer von Proteinen von einem SDS-PAGE-Gel auf einen Membranträger bei Western-Blot-Experimenten verwendet. Jeder iBlot 3 Transfer Stack enthält Kupferfaser-Elektrodenplatten, optimierte feste Kathoden- und Anodenpuffergele und eine vorbehandelte Nitrocellulose-Transfermembran. Dieser Midi-Stapel (13 x 8,3 cm) kann mit Midi-Gelen oder zwei Mini-Gelen verwendet werden.
Das iBlot 3 Western Blot Transfer System (eine Kombination aus iBlot 3 Transfer Stacks und iBlot 3 Transfer Device) wurde optimiert, um Proteintransfers in 3 bis 8 Minuten durchzuführen, die im Vergleich zu vielen anderen Transfermethoden qualitativ hochwertigere und zuverlässigere Western-Blot-Ergebnisse liefern
Nitrocellulosemembran
Die Nitrocellulosemembran (Porengröße 0,2 μm) in diesem Stapel besteht aus 100 % reiner Nitrocellulose für einen hochwertigen Transfer. Die Membran ist mit gängigen Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz und Radiomarkierung, kompatibel. Proteine binden aufgrund von hydrophoben und elektrostatischen Wechselwirkungen an die Membran. Das Proteinbindungsvermögen beträgt 209 μg/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 13,5 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Menge 10 Stapel
Format Transferstapel
Material Cellulosenitrat
Porengröße 0.2 μm
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Dimensions (LxW) 13,5 x 8 cm (Midi)
Produktlinie iBlot
Ausreichend für 10 Blots
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • IBLOT3 TRNSFR STACK
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.