Learn More
Tocris Bioscience™ Ibotenic acid
Beschreibung
NMDA and metabotropic glutamate receptor agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ibotenic acid |
| CAS | 2552-55-8 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C5H6N2O4 |
| Formelmasse | 158.11 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 158.113 |