Learn More
TheraPure™ iBu-rG Phosphoramidite, 20-400 finish bottle
Artikelnummer. 17914342 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17914342 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17914342 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 27190610
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Geräte) Expedite Synthesizers
Produkttyp iBu-rG CEP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
Nukleosidtyp Guanosine (G)
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit 99%
Menge 1 g
Reagenztyp Phosphoramidit
Güte TheraPure™
Nukleinsäuretyp RNA
Produktlinie TheraPure