Learn More
Ibudilast-d3 (Major), TRC
Artikelnummer. 30407674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407674 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30407674 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI1250021MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibudilast-d3 (Major)
CAS 102064-45-9
Summenformel C14 D4 H14 N2 O
Menge 1 mg
Synonym 2-Methyl-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone-d3, 1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one-d3, 2-Isopropyl-3-isobutyrylpyrazolo[1,5-a]pyridine-d3, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine-d3, AV 411-d3, KC 404-d3, Ketas-d3
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])n2nc(C(C)C)c(C(=O)C(C)C)c2c1[2H]
IUPAC-Name 2-Methyl-1-(4,5,6,7-tetradeuterio-2-Propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 234.33
Formelmasse 234.167