Learn More
Ibuprofen piconol, MedChemExpress
Beschreibung
Ibuprofen piconol is a non-steroidal, anti-inflammatory (NSAID) agent for the topical relief of primary thermal burns and sunburns.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ibuprofen piconol |
| Physikalische Form | Liquid |
| CAS | 64622-45-3 |
| Farbe | Colorless |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H23NO2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | U75630 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (168.13 mM) |
| Mehr anzeigen |