missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IC-87114, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485987 5 mg -
16453268 10 mg 10 Milligramm
16409816 50 mg 50 Milligramm
16474526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16485987 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10110

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress IC-87114 is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with IC50 of 0.5 μM.

IC-87114 is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with IC50 of 0.5 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material IC-87114
CAS 371242-69-2
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H19N7O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (25.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(CN2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=NC4=CC=CC(C)=C14)C5=C(C)C=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 397.43
Formelmasse 397.43
Reinheit (%) 98.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.