Learn More
IKA™ IC Basic pro 12 c
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16228291 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100 bis 115 V, 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16228291 100 bis 115 V, 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16228291 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0008039900
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anschlussfertiges Paket mit notwendigem Zubehör.
  • IC basic Einhängethermostat
  • IB 12 pro Edelstahlbad (Größe M)
  • PT 100.30-Temperaturfühler
  • CC1 Kühlschlange
  • CM.IC Abdeckung (mittelgroß)
  • BS.IC Badbrücke (klein)
  • Total: 354 x 461 x 359 mm
  • Badöffnung: 255 x 80 mm
  • Max. Badöffnung: 292 x 105 mm
  • Eintauchtiefe. 95 bis 135 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 31 l/min
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Typ System zur Temperaturregelung
Display LED
Max. Druck 0,61 bar
Max. Absaugung 0,45 bar
Maximale Temperatur (metrisch) 200 °C
Abmessungen (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Tiefe (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 10 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz
Spannung 100 bis 115 V, 230 V