Learn More
IKA™ IC Control pro 20 c
Artikelnummer. 16218291 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Packungsgröße
16218291 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16218291 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0008037200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anschlussfertiges Paket mit notwendigem Zubehör.
  • IC control Einhängethermostat
  • IB 20 pro Edelstahlbad (Größe L)
  • PT 100.30-Temperaturfühler
  • CC1-Kühlschlange (bereits in IC control-Gerät enthalten)
  • CL.IC Abdeckung (groß)
  • BS.IC Badbrücke (klein)
  • Total: 354 x 641 x 359 mm
  • Badöffnung: 255 x 262 mm
  • Max. Badöffnung: 292 x 278 mm
  • Eintauchtiefe. 95 bis 135 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 26 l/min
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Typ System zur Temperaturregelung
Display TFT
Max. Druck 0,7 bar
Max. Absaugung 0,4 bar
Maximale Temperatur (metrisch) 200 °C
Abmessungen (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Tiefe (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 16,56 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz