Learn More
IKA™ IC Control
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16258161 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100 bis 115 V, 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16258161 100 bis 115 V, 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16258161 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003863000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Control Einhängethermostat mit erweitertem Temperaturbereich zum Temperieren von Flüssigkeiten in offenen und halb offenen Wasserbädern auf bis zu 250 °C.
  • Control Einhängethermostat mit drahtloser Steuerung (WiCo)
  • TFT-Display zur Anzeige aller relevanten Prozessparameter
  • Anwender kann auf Knopfdruck von interner auf externe Temperaturregelung wechseln
  • Intuitive Menüführung über Druck- und Drehknöpfe
  • Das Menü ist in verschiedenen Sprachen verfügbar
  • Über innovative Funksteuerung (WiCo) kann Gerät aus bis zu 10 Meter (3 Fuß) Entfernung bedient werden
  • Alle IKA-Bäder entsprechen der höchsten Sicherheitsklassifizierung III (FL) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten gemäß DIN 12876
  • IC control Einhängethermostate ermöglichen schnelle Aufheizzeiten und stabile Temperaturbedingungen
  • Mittels integrierter Anschlüsse (M16x1) ist das Gerät auch für externe Anwendungen geeignet
  • Temperaturbereich: RT bis 250 °C
  • Temperaturstabilität: ±0,01 K
  • Die Edelstahl-Badbrücke kann mit Wasserbädern unterschiedlicher Größe kombiniert werden
  • Die drahtlose Steuerung ermöglicht eine sichere Bedienung, z. B. vor einer geschlossenen Abzugshaube
  • Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Großes, gut ablesbares TFT-Display zur Anzeige von Temperatur, Pumpendrehzahl, Füllstand und Sicherheitstemperatur
  • Elektronischer Zeitschalter: 0 bis 99 Stunden 59 Minuten
  • Optische und akustische Warnfunktionen
  • Anschluss eines Magnetventils möglich
  • USB / RS-232-Schnittstelle für PC-Steuerung und Dokumentation mittels labworldsoft™ und zur Aktualisierung der Gerätesoftware über unsere Website
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 31 l/min
Temperaturbereich Raumtemperatur bis 250 °C
Display LED
Max. Druck 0,61 bar
Abmessungen (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Tiefe (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 10 kg
Spannung 100 bis 115 V, 230 V