Learn More
Invitrogen™ Mouse ICAM-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 15405283
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405283 96 Tests 1 Set
17115739 5 x 96 Tests 1 Stück
18587874 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15405283 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EMICAM1ALPHA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Mouse Intercellular Adhesion Molecule 1 (Ms ICAM-1) ELISA quantitates Ms ICAM-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms ICAM-1. Principle of the method The Mouse ICAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ICAM-1 (CD54) ist ein integrales Typ 1-Membranglykoprotein mit 85 bis 110 kDa in einer Kette, das eine extrazelluläre Domäne von fünf Immunoglobulin-Superfamilien-Wiederholungen, eine transmembrane Region und eine zytoplasmatische Domäne aufweist. ICAM-1 hat 7 potenzielle N-verknüpfte Glykosylierungsstellen und teilt sich mit ICAM-3 (CD50) und ICAM-2 (CD102) eine beträchtliche Aminosäurehomologie. ICAM-1 bindet an Integrine des Typs CD11a/CD18 (Leukozyten-Adhäsionsmolekül, LFA-1) oder CD11b/CD18 (Mac-1) und wird vom Rhinovirus als Rezeptor genutzt. ICAM-1 wird durch aktivierte Endothelzellen exprimiert und auf Epithelzellen, Fibroblasten, Chondrozyten, B-Lymphozyten, T-Lymphozyten (niedrig), Monozyten, Makrophagen, dendritischen Zellen und Neutrophilen mit niedrigeren Werten, die bei Entzündungen zunehmen, nachgewiesen. ICAM-1 wird auch in einigen Karzinom- und Melanomzellen nachgewiesen. Lösliches ICAM-1 ist im Plasma nachweisbar und ist bei Patienten mit verschiedenen entzündlichen Syndromen erhöht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P13597
Assay-Bereich 24.69 bis 6000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20 pg/mL
Kalibrierbereich 20 bis 6000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-13, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP- 1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 15894
Gensymbol CD54, Icam-1, Ly-47, MALA-2
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CD54, Icam-1, Ly-47, MALA-2
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min