missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ICAM-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (009), PE
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535282
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30535282 100 Tests 100 Stück
30536296 25 Tests 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30535282 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA560445

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

ICAM-1 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow

ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ICAM-1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 009
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS with 0.5% BSA and 0.1% sodium azide
Gen ICAM1
Gen-Zugriffsnummer P13597
Gen-Alias BB2; CD54; cell surface glycoprotein P3.58; Human rhinovirus receptor; ICAM; Icam1; ICAM-1; ICAM-1; CD54 homolog; Intercellular adhesion molecule 1; intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor; intercellular adhesion molecule-1; intercellular adhesion molecule-1 precursor; Ly 47; Ly-47; major group rhinovirus receptor; MALA2; MALA-2; MyD10; P3.58; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells
Gensymbole ICAM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Mouse ICAM-1 protein (Met1-Asn485).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 15894
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.