Learn More
Invitrogen™ ICAM-1 (-Zellen) Humanes Abgestimmtes Antikörperpaar
Beschreibung
Das Human ICAM-1 Matched Antibody Pair Kit enthält aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Standards und Probenverdünnungsmittel zur Entwicklung Ihrer eigenen ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assays), mit denen Sie Proteinkonzentrationen von humanem ICAM-1 erkennen und quantifizieren können. Für die ELISA-Reaktion erforderliche Pufferreagenzien und Mikrotiterplatten sind separat erhältlich. Funktionsprinzip der Methode ELISA dienen zur Messung der Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P05362 |
| Assay-Bereich | 6.25–100 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 6,25 ng/ml |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 3383 |
| Gensymbol | BB2, CD54, P3.58 |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.