missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ICAM-3/CD50 Antibody Pair [HRP]

Artikelnummer. 18231888 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18231888 15 Platten 15 Stück
18604501 5 Platten 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18231888 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP27957115PLATES

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ICAM-3/CD50.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 62.5 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 62.5-4000 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Konjugat HRP
Immunassay-Kit-Format Sandwich-ELISA-Kit
Produkttyp Antibody Pairs
Spezifität This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ICAM-3/CD50.
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sandwich-ELISA
Gen-Alias CD50, CD50 antigen, CDW50CDw50, ICAM-3, ICAM-Rintercellular adhesion molecule-3, intercellular adhesion molecule 3
Gen-ID (Entrez) 3385
Gensymbol ICAM3
Wirtsspezies Maus
Kitinhalt
  • Detection Antibody: 0.5 mg/mL mouse anti-ICAM-3/CD50 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP).
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of mouse anti-ICAM-3/CD50 monoclonal antibody.
  • Standard: Each vial contains 40 ng of recombinant ICAM-3/CD50.
  • Menge 15 Platten
    Kennzeichnung RUO
    Forschungsgebiet Cellular Markers, Immunology
    Lagerungsbedingungen Storage is content dependent.
    Ziel ICAM-3/CD50
    Verfahren 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 1 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve usi ng 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 4 ng/mL is recommended.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.