missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ICAM3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534622
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534622 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534622

Marke: Invitrogen™ PA5149307

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

CD50 (intracellular adhesion molecule 3, ICAM-3) is a transmembrane glycoprotein expressed by leukocytes, that serves as a counter-receptor for the lymphocyte function-associated antigen (LFA)-1 integrin. Besides functioning as an adhesive molecule that mediates e.g. the contact between T cells and antigen presenting cells, ICAM-3 regulates affinity of LFA-1 for ICAM-1 and induces T cell activation and proliferation. ICAM-3 plays an essential role in the initiation of the immune response both on T cells and antigen presenting cells and interacts also with CD209 (dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing nonintegrin, DC-SIGN), a C-type lectin of dendritic cells and macrophages; this process is involved in dialogue between dendritic cells and granulocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ICAM3
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen ICAM3
Gen-Zugriffsnummer P32942
Gen-Alias CD50; CDw50; ICAM3; ICAM-3; ICAM-R; Intercellular adhesion molecule 3; intercellular adhesion molecule-3
Gensymbole ICAM3
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ICAM-3/CD50.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3385
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.