missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICBP90 Binding Protein 1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18604366 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18604366 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604366 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP237702B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ICBP90 Binding Protein 1 Polyclonal antibody specifically detects ICBP90 Binding Protein 1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ICBP90 Binding Protein 1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C6orf107, dJ349A12.1, ICBP90, RP3-349A12.1, UHRF1 binding protein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody maps to a region between residue 1390 to 1440 of human UHRF1 Binding Protein 1 using the numbering given in entry NP_060224.3 (GeneID 54887).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54887
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.