Learn More
IKA™ ICC Basic IB R RO 15 eco Kompaktes Einhängethermostat
Artikelnummer. 16218321 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 / 115 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16218321 230 / 115 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16218321 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010002471
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
IKA erleichtert die Konfiguration Ihres Temperaturregelungssystems durch die Bereitstellung von anschlussfertigen Paketen mit allem notwendigen Zubehör. Umwälzbad mit 15 Rührpositionen für Glasbecher bis 250 ml.
  • Das Paket enthält
    • ICC basic
    • IB R RO 15 eco
    • Magnetrührer RO 15
    • BL.ICC Badbrücke (groß)
  • Maximale Temperatur 100 °C
  • Eintauchtiefe: 35 bis 75 mm
  • Maximale Temperatur im Kunststoffbad (Serie „Eco“): 100 °C (°nur Wasser)
*Die technischen Daten beziehen sich auf das im Paket enthaltene Temperaturregelinstrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12876
Flussrate 18 l/min
Temperaturbereich -20 bis +100 °C
Display LED
Anzahl Positionen 15
Maximale Temperatur (metrisch) 100 °C
Abmessungen (T x B x H) 200 x 145 x 340 mm
Innentiefe (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 22,23 kg
Elektrische Anforderungen 230 / 115 V, 50/60 Hz, 2100 W
Spannung 230 / 115 V