Learn More
IKA™ ICC Basic Pro 12 Paket
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Paket enthält: ICC Basic kompakter Einhänge-Umwälzthermostat, IB 12 Pro Edelstahlbad (Größe M), BL.ICC große Brücke
- Total: 354 x 461 x 388 mm
- Badöffnung: 255 x 127 mm (Abmessungen zur Einstellung der Platte am Boden des Bades)
- Max. Badöffnung: 292 x 147 mm (maximale Abmessungen für die Badöffnung am oberen Rand des Bades)
- Eintauchtiefe: 85 mm bis 125 mm
- Max. Temperatur im Edelstahlbad (Pro-Serie): 150 °C
- Technische Daten beziehen sich auf das im Lieferumfang enthaltene Gerät zur Temperatursteuerung
Spezifikation
Spezifikation
| Display | LED |
| Abmessungen (T x B x H) | 200 x 145 x 340 mm |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | Eingänge: 2100 W; Heizleistung: 2000 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |