Learn More
IKA™ ICC-Steuerthermostat mit IB R RO 15 Biobad
Artikelnummer. 15602799 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230/115 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15602799 230/115 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15602799 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010002474
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein anschlussfertiges Paket, das ein Umwälzbad mit 15 Rührpositionen und allen erforderlichen Zubehörteilen umfasst.
  • Das Paket enthält: ICC Control kompakter Einhängethermostat, IB R RO 15 Bad aus Biokunststoff (Größe L), RO 15 Magnetrührer, BL.ICC große Brücke
  • Badöffnung: 317 x 492 mm
  • Eintauchtiefe: 35 bis 75 mm
  • Max. Temperatur im Kunststoffbad (Eco-Serie): 80 °C (nur Wasser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Beschreibung Umwälzbad mit 15 Rührpositionen für Glasbecher bis 250 ml
Zertifizierung/Konformität Technische Daten entsprechen dem Standard: DIN 12876
Kommunikation RS 232-Schnittstelle, USB-Schnittstelle (für Firmware-Updates)
Flussrate 18 l/min
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Temperaturbereich Raumtemperatur +10 K bei 1.000 U/min bis 150 °C
Display TFT (Auflösung 0,1 K)
Eigenschaften Warnfunktionen: optisch, akustisch, Übertemperatur; Unterpegelschutz; Überpegelschutz; Anzeige für Betrieb mit ext. Sensor; Kalibrierungsoption
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kompakte Eintauchthermostate
Enthält ICC Control kompaktes Einhängethermostat, PT100 Temperatursensor, IB R RO 15 Bio-Kunststoffbad (Größe L), RO 15 Magnetrührer, BL.ICC große Brücke
Ausgangsleistung 2000 W
Leistungsaufnahme 2100 W
Sicherheitsglas 3/FL
Maximale Temperatur (metrisch) Max. Temperatur im Kunststoffbad (Eco-Serie): 80 °C (nur Wasser)
Temperaturstabilität Temperaturstabilität DIN 12876:0,01 ±K
Abmessungen (T x B x H) 20 x 14,5 x 34 cm (Einhängethermostat)
Abmessungen (L x B) Badöffnung:31,7 x 49,2 cm
Tiefe (metrisch) Eintauchtiefe:35 bis 75 mm
Gewicht (metrisch) 22,29 kg
Spannung 230/115 V
Frequenz 50/60 Hz