Learn More
IKA™ ICC Control IB R RO 15 Pro Einhängethermostat
Artikelnummer. 17217499 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
18 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
17217499 18 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17217499 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010006736
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Einhängethermostat ICC Control IB R RO 15 Pro ist ein Temperaturregelungs- und Mischsystem mit 15 magnetischen Rührpositionen für Proben, die auf bis zu 130 °C erhitzt werden können
  • Das System umfasst das ICC Control Einhängethermostat, die BL.ICC Badbrücke und das PDS.IB.R.RO Pumpenanschluss-Set mit Durchflussverteiler für die gleichmäßige Temperaturregelung des Edelstahlbades
  • 15 Lasermarkierungen erleichtern die Positionierung der Probengefäße im Bad
  • Temperaturregelung bis zu 130 °C.
  • Eintauchtiefe der Proben von 35 bis 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Kammermaterial Edelstahl
Kapazität (metrisch) 25 l
Zertifizierung/Konformität CE
Kommunikation RS 232, USB
Flussrate 18 l/min
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Temperaturbereich Bis zu 130 °C
Display TFT-LCD
Enthält ICC Control Einhängethermostat, BL.ICC Badbrücke, PDS.IB.R.RO Pumpenanschluss-Set mit Durchflussverteiler, Edelstahlbad, RO15 Multi-Positions-Magnetrührer
Max. Druck 0,3 bar
Max. Absaugung 0,2 bar
Anzahl Positionen 15
Steckertyp Universal
Geschwindigkeit 0 bis 1.200 U/min
Temperaturgleichförmigkeit ± 0,01 K
USB-Anschlüsse Ja
Gewährleistung 2+1 Jahr.
Abmessungen (T x B x H) 200 x 145 x 340 mm