Learn More
IKA™ ICC Control Pro 20 C Paket
Shop All IKA Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Spannung:
230 V
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Das Paket enthält: ICC Control kompakter Einhängethermostat, IB 20 Pro Edelstahlbad (Größe L), BL.ICC große Brücke, CL.ICC große Abdeckung, PCS.ICC Pumpenanschluss-Set, CC2 Kühlschlange, PT 100.30 Temperatursensor
- Total: 354 x 641 x 388 mm
- Badöffnung: 255 x 309 mm (Abmessungen zur Einstellung der Platte am Boden des Bades)
- Max. Badöffnung: 292 x 325 mm (maximale Abmessungen für die Badöffnung am oberen Rand des Bades)
- Eintauchtiefe: 85 mm bis 125 mm
- Max. Temperatur im Edelstahlbad (Pro-Serie): 150 °C
- Technische Daten beziehen sich auf das im Lieferumfang enthaltene Gerät zur Temperatursteuerung
Specifications
Specifications
| Display | TFT |
| Abmessungen (T x B x H) | 200 x 145 x 340 mm |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | Eingänge: 2100 W; Heizleistung: 2000 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |