Learn More
IKA™ ICC Control
Artikelnummer. 16288171 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V, 115 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16288171 230 V, 115 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16288171 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004136600
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompaktes Einhängethermostat ICC control zum Temperieren von Flüssigkeiten bis 150 °C.
  • Geeignet zur Verwendung in offenen und halb offenen Badgefäßen
  • Die integrierte Druck- und Saugpumpe ermöglicht die Verwendung des ICC control für interne und externe Anwendungen
  • Schließen Sie einfach das optionale Pumpenset an. Zur Temperierung nahe der Umgebungstemperatur kann optional eine Kühlschlange angeschlossen werden
  • Programmfunktion kann 10 individuelle Verfahren mit 10 Schritten speichern und ausführen
  • Der ICC control bietet als einziges Thermostat seiner Klasse einen integrierten Tragegriff mit Standfuß zum praktischen Transport und sicheren Aufbewahren
  • Das große TFT-Farbdisplay bietet eine intuitive Steuerung aller Prozessparameter
  • Temperaturbereich: RT bis 150 °C
  • Temperaturstabilität: ±0,01 K
  • Leistungsstarke, drehzahlgeregelte Druck-/Saugpumpe
  • Halteklammer für die Befestigung des Umwälzthermostats an einem Bad, praktischer Tragegriff und integrierte Halterungen
  • Großes, gut ablesbares TFT-Display zur Anzeige von Temperatur, Pumpendrehzahl, Füllstand und Sicherheitstemperatur
  • Programmierfunktion mit 10 Einzelprogrammen, jeweils mit 10 Schritten
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Anschlussbuchse für externen PT100-Temperaturfühler
  • Optische und akustische Warnfunktionen
  • USB / RS-232-Schnittstelle für PC-Steuerung und Dokumentation mittels labworldsoft™ und zur Online-Aktualisierung der Firmware
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 18 l/min
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Display TFT
Max. Druck 0,3 bar
Maximale Temperatur (metrisch) 150 °C
Abmessungen (L x B x H) 200 x 145 x 340 mm
Gewicht (metrisch) 3,75 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz
Spannung 230 V, 115 V