Learn More
Thermo Scientific™ iCE™ 3000 Serie Validierungspakete
Artikelnummer. 17996681 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Validierungspaket
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
17996681 Validierungspaket 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17996681 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 9423VAL10001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4961.25 €
    4470.00 € / 1 Stück
    Sparen 491.25 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stellen Sie mit unseren iCE 3000 Serie Validator-Paketen sicher, dass Ihr Thermo Scientific™ iCE™ Serie AA-Spektrometer perfekt kalibriert und auf Werksstandards getestet wurde.
Stellen Sie mit den iCE 3000 Serie Validator-Paketen, die alle erforderlichen Materialien für die vollständige Überprüfung der Geräteleistung liefern, sicher, dass Ihr Thermo Scientific™ iCE™ 3000 Serie AA-Spektrometer perfekt kalibriert und auf Werksstandards getestet ist.
Ein einfacher Weg zur Validierung des Geräts und der Betriebsfähigkeit
  • Validator Logbook bietet alle Protokolle, die zum Testen des Systems nach den Werksstandards erforderlich sind, und bietet eine praktische Möglichkeit, genehmigte Testdokumente zu speichern
  • Die automatisierte Kalibriereinheit ermöglicht die automatische Betriebsqualifizierung (OQ) des Systems
  • Vollständige Systemüberprüfung von iCE 3000 Serie AA-Geräten
  • Das Kit enthält alles, was zum Abschließen des Verifikationsprozesses erforderlich ist
Maßgeschneiderte Kits für Ihre Anforderungen
  • Drei Validierungskits, die speziell für Ihre Auswahl an Thermo Scientific AA-Geräten, Flammen, Öfen oder Flammen und Öfen entwickelt wurden
  • Flammen-AAS-Validator-Paket (FAAS) für die iCE 3000 Serie
  • Graphitrohrofen-AAS-Validator-Paket (GFAAS) für die iCE 3000 Serie
  • Flammen- und Graphitrohrofen-AAS-Validator-Paket (FAAS/GFAAS) für die iCE 3000 Serie
  • Je nach ausgewähltem Validierungspaket enthält das Kit Folgendes: Validator Logbook, zertifizierte Standardlösungen und leere, hohle Kathodenlampen, Küvetten, CD mit Aufzeichnungsvorlagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 3000 Serie Atomabsorptionsspektrometer
Typ Validierungspaket