Beschreibung
- Geeignet für Eis, Wachs und ähnliche Materialien
- 316 Edelstahl
- Drehen Sie den Probenehmer, während er in das Produkt gedrückt wird
- Die scharfe Kante wird in das Produkt geschnitten und die Probe wird im Röhrchen abgelagert
- Drücken Sie die Entladestange entlang des Eisbohrers nach unten, um die Probe zu entnehmen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Eisbohrer |
| Material | Edelstahl (316) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eis, Wachs und ähnliche Materialien |
| Abmessungen (L x B) | 1000 x 25 mm |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |